Få mere at vide
Benzonatate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | poly-Benzonatate |
| Analyt- eller komponentnavne | poly-Benzonatate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C14H21NO3/c1-3-4-9-15-13-7-5-12(6-8-13)14(16)18-11-10-17-2/h5-8,15H,3-4,9-11H2,1-2H3 |
| Løsningstype | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 603.3619 |