Få mere at vide
Benzoisothiazol-3-one, TRC
Tekniske data
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one |
| Analyt- eller komponentnavne | 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5NOS/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)10-8-7/h1-4H,(H,8,9) |
| Løsningstype | Fedt |
| Industry Type | Farmaceutisk |
| Mængde | 10 g |
| Formel vægt | 151.0092 |