Få mere at vide
Benzoisothiazol-3-one, TRC
Artikelnummer. 17962465
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17962465 1 g
30133240 10 g
30012695 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17962465 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB2040351G
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2634-33-5
Molekylær formel C7 H5 N O S
Molekylvægt (g/mol) 151.19
Synonym 1,2-Benzisothiazolin-3-one (6CI,7CI,8CI), 1,2-Benzisothiazol-3-one, 1,2-Benzisothiazolone, 1,2-Benzoisothiazol-3-one, 2,3-Dihydrobenzisothiazol-3-one, 3-Hydroxy-1,2-benzisothiazole, AQ, AQ (antibacterial), Acticide B 20N, Acticide BIT, Acticide BW 20, Apizas AP-DS, BIT, BIT 10W, BIT 20, Benzisothiazolin-3-one, Benzisothiazolinone, Benzisothiazolone, Benzo[d]isothiazol-3(2H)-one, Benzocil, Benzoisothiazol-3-one, Bestcide 200K, Bioban BIT 20DPG, Bioban Ultra Bit, Canguard BIT, Canguard BIT 20AS-E, Canguard BIT 20DPG, Canguard Ultra BIT 20LE, Denicide BIT, Denicide BIT 20N, GXL, Koralone B 119, Mergal 753, Nipacide BIT, Nipacide BIT 10W, Nipacide BIT 20, Nuosept 485, Nuosept 491, Nuosept 495, Parmetol B 70, Parmetol D 11, Preventol BIT 20D, Proxel AB, Proxel AQ, Proxel BD, Proxel BD 20, Proxel BDN, Proxel CF, Proxel GXL, Proxel GXL(S), Proxel HL 2, Proxel LV, Proxel LV-S, Proxel PL, Proxel Press Paste, Proxel Press Paste D, Proxel TN, Proxel Ultra 5, Proxel XL, Proxel XL 2, Rocima 640, SD 202, SD 202 (bactericide), San-aibac AP, Topcide 600, Troysan 1050, XBINX
IUPAC navn 1,2-benzothiazol-3-one
SMIL O=C1NSc2ccccc12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one
Analyt- eller komponentnavne 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one
Forsendelsestilstand Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C7H5NOS/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)10-8-7/h1-4H,(H,8,9)
Løsningstype Neat
Industry Type Forensics
Mængde 1 g
Formel vægt 151.0092