Få mere at vide
Benzoisothiazol-3-one-13C6, TRC
Artikelnummer. 17933465
Skift visning
Mængde:
0.5 mg
1 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17933465 1 mg
17970965 0.5 mg
17923915 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17933465 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB2040371MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1329616-16-1
Molekylær formel 13C6 C H5 N O S
Molekylvægt (g/mol) 157.14
Synonym 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one-13C6, 3-Hydroxy-1,2-benzisothiazole-13C6, Acticide BIT-13C6, Apizas AP-DS-13C6, BIT-13C6, Benzisothiazolone-13C6, Benzo[d]isothiazol
IUPAC navn 1,2-benzothiazol-3-one
SMIL O=C1NS[13c]2[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one (ring-13C6)
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C7H5NOS/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)10-8-7/h1-4H,(H,8,9)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Formel vægt 157.0293
Procent renhed >95%