Få mere at vide
Benzoin, TRC
Artikelnummer. 30338769
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30338769 1 g
1 options
Artikelnummer. 30338769 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB2040051G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzoin
CAS 119-53-9
Molekylær formel C14 H12 O2
Mængde 1 g
Synonym Ethanone, 2-hydroxy-1,2-diphenyl-, Benzoin (8CI), 2-Hydroxy-1,2-diphenylethanone, (RS)-Benzoin, (±)-2-Hydroxy-1,2-diphenylethanone, (±)-2-Hydroxy-2-phenylacetophenone, (±)-Benzoin, 1,2-Diphenyl-1-hydroxy-2-ethanone, 1,2-Diphenyl-2-hydroxyethanone, 1,2-Diphenyl-2-oxoethanol, 2-Hydroxy-1,2-diphenyl-1-ethanone, 2-Hydroxy-1-phenyl-2-phenylethanone, 2-Hydroxy-2-phenylacetophenone, 2-Hydroxyl-1,2-phenylethanone, 2-Phenyl-2-hydroxyacetophenone, AW 63, Benzoylphenylcarbinol, DL-Benzoin, Desyl alcohol, Esacure EB 3, F 297, GK 19, Jiqi GK 19, L 307, LC Benzoin, NSC 8082, Nisso Cure MB, S 19, S 19 (benzoin), Seikuol Z, Wy 42956, dl-Benzoin, α-Benzoylbenzenemethanol, α-Hydroxy-α-phenylacetophenone, α-Hydroxybenzyl phenyl ketone
InChI formel InChI=1S/C14H12O2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13,15H
SMIL OC(C(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC navn 2-hydroxy-1,2-diphenylethanon
Molekylvægt (g/mol) 212.24
Formel vægt 212.0837