Få mere at vide
Benzoin, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15878640
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15878640 1 kg
15868640 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15878640 Leverandør Sigma-Aldrich Leverandørnr. 8017761000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 119-53-9
Grad Research
Molekylær formel C6H5CH(OH)COC6H5
Molekylvægt (g/mol) 212.24
Tekniske data
Smeltepunkt 132°C to 134°C
Tæthed 1.31 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 344°C/1023 hPa
MDL nummer MFCD00004496
Mængde 1 kg
Synonym Benzoin, α-Hydroxy-α-phenylacetophenone, Benzoin