Få mere at vide
Benzoinmethylether, 97%
Artikelnummer. 11404043
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11404043 25 g 25g
11414043 100 g 100g
11424043 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11404043 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10296.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 3524-62-7 | C15H14O2 | 226,275 g/mol
Benzoinmethylether bruges i UV-hærdende blæk, træbelægninger, papirbelægninger, optiske fibre, PCB, serigrafi, papirlak og andre overfladebelægninger. Det bruges til antikratring i pulverbelægninger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Benzoinmethylether bruges i UV-hærdende blæk, træbelægninger, papirbelægninger, optiske fibre, PCB, serigrafi, papirlak og andre overfladebelægninger. Det bruges til antikratring i pulverbelægninger.
Opløselighed
Opløselig i methanol.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3524-62-7
Molekylær formel C15H14O2
Molekylvægt (g/mol) 226.275
MDL nummer MFCD00008492
InChI nøgle BQZJOQXSCSZQPS-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoin methyl ether, methyl benzoin, benzoin methyl ester, o-methylbenzoin, 2-methoxy-2-phenylacetophenone, nisso cure mbo, ethanone, 2-methoxy-1,2-diphenyl, acetophenone, 2-methoxy-2-phenyl, qcu 3, alpha-methoxydeoxybenzoin
PubChem CID 98097
IUPAC navn 2-methoxy-1,2-diphenylethanon
SMIL COC(C1=CC=CC=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzoin methyl ether
Smeltepunkt 46°C to 50°C
Tæthed 1.128
Kogepunkt 188°C to 189°C (15 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 25 g
Beilstein 2052112
Merck Index 14,1093
Opløselighedsinformation Soluble in methanol.
Formel vægt 226.28
Procent renhed 97%