Få mere at vide
Benzoin isopropyl ether, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11495267
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11495267 100 g 100g
11485267 25 g 25g
11405277 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11495267 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22654.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6652-28-4
Molekylær formel C17H18O2
Molekylvægt (g/mol) 254.33
MDL nummer MFCD00015025
InChI nøgle MSAHTMIQULFMRG-UHFFFAOYNA-N
Synonym benzoin isopropyl ether, 2-isopropoxy-1,2-diphenylethanone, ethanone, 2-1-methylethoxy-1,2-diphenyl, 2-isopropoxy-2-phenylacetophenone, benzoinisopropylether, acetophenone, 2-isopropoxy-2-phenyl, cbmicro_021426, 2-1-methylethoxy-1,2-diphenylethan-1-one, cambridge id 5476007
PubChem CID 110912
IUPAC navn 1,2-diphenyl-2-propan-2-yloxyethanone
SMIL CC(C)OC(C(=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzoin isopropyl ether
Smeltepunkt 76°C to 79°C
Kogepunkt 180°C (10 mmHg)
Mængde 100 g
Beilstein 1977110
Formel vægt 254.33
Procent renhed ≥98%