Få mere at vide
Benzoin, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10753981 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
250g, Plastic powder jar
Artikelnummer.
10753981 250g, Plastic powder jar
1 options
Artikelnummer. 10753981 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. B/2050/50
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
CAS 119-53-9
Smeltepunkt 133°C
Farve White
Kogepunkt 194°C
Emballage Plastic powder jar
Molekylær formel C14H12O2
MDL nummer 4496
Mængde 250 g
Formel vægt 212.25g/mol
Fysisk form Powder