Få mere at vide
Benzoin, 99%
Artikelnummer. 11499492
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11499492 5000 g 5000g
11489492 250 g 250g
11479492 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11499492 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10188.0I
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
CAS: 119-53-9 | C14H12O2 | 212,25 g/mol
Benzoin bruges som smags-, antiseptisk og fotopolymeriseringskatalysator. Det bruges også som råmateriale i organiske synteser. Det tjener som en forløber for benzil, som er en fotoinitiator. Desuden bruges det som afgasningsmiddel til pulverbelægninger. Ud over dette bruges det som et additiv og i pulverlakering for at fjerne pinhole-fænomenet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Benzoin bruges som smags-, antiseptisk og fotopolymeriseringskatalysator. Det bruges også som råmateriale i organiske synteser. Det tjener som en forløber for benzil, som er en fotoinitiator. Desuden bruges det som afgasningsmiddel til pulverbelægninger. Ud over dette bruges det som et additiv og i pulverlakering for at fjerne pinhole-fænomenet.
Opløselighed
Opløselig i klor. Lidt opløseligt i vand, ethanol og ether.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med syrer, syreanhydrider, syrechlorider og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 119-53-9
Molekylær formel C14H12O2
Molekylvægt (g/mol) 212.25
MDL nummer MFCD00004496
InChI nøgle ISAOCJYIOMOJEB-UHFFFAOYNA-N
Synonym benzoin, 2-hydroxy-2-phenylacetophenone, benzoylphenylcarbinol, benzoin tincture, +--benzoin, ethanone, 2-hydroxy-1,2-diphenyl, bitter almond oil camphor, phenylbenzoyl carbinol, 2-hydroxy-1,2-diphenylethan-1-one, alpha-hydroxybenzyl phenyl ketone
PubChem CID 8400
ChEBI CHEBI:17682
IUPAC navn 2-hydroxy-1,2-diphenylethanon
SMIL OC(C(=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzoin
Smeltepunkt 131 °C til 136 °C
Tæthed 1.31
Kogepunkt 334 °C til 344 °C
Flammepunkt 181 °C (357 °F)
Lugt Behageligt
Mængde 5000 g
Beilstein 391839
Merck Index 14,1093
Opløselighedsinformation Opløselig i klor. Let opløselig i vand, ethanol og ether.
Formel vægt 212.25
Procent renhed 99%