Få mere at vide
Benzoin, 99%
Beskrivelse
Benzoin bruges som smags-, antiseptisk og fotopolymeriseringskatalysator. Det bruges også som råmateriale i organiske synteser. Det tjener som en forløber for benzil, som er en fotoinitiator. Desuden bruges det som afgasningsmiddel til pulverbelægninger. Ud over dette bruges det som et additiv og i pulverlakering for at fjerne pinhole-fænomenet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Benzoin bruges som smags-, antiseptisk og fotopolymeriseringskatalysator. Det bruges også som råmateriale i organiske synteser. Det tjener som en forløber for benzil, som er en fotoinitiator. Desuden bruges det som afgasningsmiddel til pulverbelægninger. Ud over dette bruges det som et additiv og i pulverlakering for at fjerne pinhole-fænomenet.
Opløselighed
Opløselig i klor. Lidt opløseligt i vand, ethanol og ether.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med syrer, syreanhydrider, syrechlorider og stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzoin |
| Smeltepunkt | 131 °C til 136 °C |
| Tæthed | 1.31 |
| Kogepunkt | 334 °C til 344 °C |
| Flammepunkt | 181 °C (357 °F) |
| Lugt | Behageligt |
| Mængde | 250 g |
| Beilstein | 391839 |
| Merck Index | 14,1093 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i klor. Let opløselig i vand, ethanol og ether. |
| Vis mere |