Få mere at vide
Benzoin, 99%
Description
Benzoin bruges som smags-, antiseptisk og fotopolymeriseringskatalysator. Det bruges også som råmateriale i organiske synteser. Det tjener som en forløber for benzil, som er en fotoinitiator. Desuden bruges det som afgasningsmiddel til pulverbelægninger. Ud over dette bruges det som et additiv og i pulverlakering for at fjerne pinhole-fænomenet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Benzoin bruges som smags-, antiseptisk og fotopolymeriseringskatalysator. Det bruges også som råmateriale i organiske synteser. Det tjener som en forløber for benzil, som er en fotoinitiator. Desuden bruges det som afgasningsmiddel til pulverbelægninger. Ud over dette bruges det som et additiv og i pulverlakering for at fjerne pinhole-fænomenet.
Opløselighed
Opløselig i klor. Lidt opløseligt i vand, ethanol og ether.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med syrer, syreanhydrider, syrechlorider og stærke oxidationsmidler.
Spécification
Spécification
| Kemisk navn eller materiale | Benzoin |
| Smeltepunkt | 131 °C til 136 °C |
| Tæthed | 1.31 |
| Kogepunkt | 334 °C til 344 °C |
| Flammepunkt | 181 °C (357 °F) |
| Lugt | Behageligt |
| Mængde | 1000 g |
| Beilstein | 391839 |
| Merck Index | 14,1093 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i klor. Let opløselig i vand, ethanol og ether. |
| Afficher plus |
RUO– Kun brug til forskning
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.