Få mere at vide
Benzoin, 98%
Product Code. 10457860 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Unit Size:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage Unit Size
10457860 100 g Plastflaske 100g
10010550 500 g Plastflaske 500g
10530604 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10457860 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 105511000
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
View all promotions
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Add to basket
CAS: 119-53-9 | C14H12O2 | 212,25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 119-53-9
Molekylær formel C14H12O2
Molekylvægt (g/mol) 212.25
MDL nummer MFCD00004496
InChI nøgle ISAOCJYIOMOJEB-UHFFFAOYNA-N
Synonym benzoin, 2-hydroxy-2-phenylacetophenone, benzoylphenylcarbinol, benzoin tincture, +--benzoin, ethanone, 2-hydroxy-1,2-diphenyl, bitter almond oil camphor, phenylbenzoyl carbinol, 2-hydroxy-1,2-diphenylethan-1-one, alpha-hydroxybenzyl phenyl ketone
PubChem CID 8400
ChEBI CHEBI:17682
IUPAC navn 2-hydroxy-1,2-diphenylethanon
SMIL OC(C(=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale Benzoin
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 133,0 °C til 137,0 °C
Farve Hvid til gul
Kogepunkt 194,0 °C (12,0 mmHg)
Tab ved tørring 1% maks.
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel C6H5CH(OH)COC6H5
Mængde 100 g
Merck Index 15, 1095
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: sparsomt opløselig
Formel vægt 212.25
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver