Få mere at vide
Benzoic-d5 Acid, CDN
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Benzoic acid-d5 |
| CAS | 1079-02-3 |
| Molekylær formel | C7 2H5 H O2 |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5 H,(H,8,9)/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C(=O)O)c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC navn | 2,3,4,5,6-pentadeuteriobenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 127.15 |
| Formel vægt | 127.0682 g/mol |
| Procent renhed | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |