Få mere at vide
Benzoic anhydride, 95%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31331552
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
1 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31331552 25 g
31330502 500 g
31328442 100 g
31326132 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31331552 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD11583325g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzoic anhydride
CAS 93-97-0
Molekylær formel C14H10O3
MDL nummer MFCD00003073
Mængde 25 g
SMIL O=C(OC(C1=CC=CC=C1)=O)C2=CC=CC=C2
Molekylvægt (g/mol) 226.23
Procent renhed 95%