Få mere at vide
Benzoisk anhydrid (>90%), TRC
Artikelnummer. 30137821
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137821 100 g
30135197 500 g
30005774 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137821 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB203920100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 93-97-0
Molekylær formel C14H10O3
Molekylvægt (g/mol) 226.23
Synonym Benzoic Acid 1,1'-Anhydride, Benzoic Acid Anhydride, Benzoyl Anhydride, Benzoyl Benzoate, Bis(phenylcarbonyl)ether, NSC 37116;
IUPAC navn benzoylbenzoat
SMIL O=C(OC(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzoic Anhydride
Mængde 100 g
InChI formel InChI=1S/C14H10O3/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)17-14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Formel vægt 226.063