Få mere at vide
Benzoisk anhydrid (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzoic Anhydride |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10O3/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)17-14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H |
| Formel vægt | 226.063 |