Få mere at vide
Benzoic Acid, Supelco™
Artikelnummer. 15883830
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15883830 1 kg
15863830 100 g
15873830 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15883830 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1001361000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-01-2027
For analysis EMSURE™ ACS, Reag. Ph Eur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 65-85-0
Molekylvægt (g/mol) 122.12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzoic Acid
Smeltepunkt 121°C to 123°C
Kogepunkt 249°C/1013 hPa
Tæthed 1.321 g/cm3 at 20°C
Mængde 1 kg
MDL nummer MFCD00002398
Synonym Benzoic acid, Phenylformic acid, Benzene carboxylic acid, Benzoic acid