missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Benzoic Acid, Supelco™
Beskrivelse
Benzoic acid is a volumetric standard produced under rigorous conditions and qualified with the highest possible precision. Its mass fraction is determined by potentiometric titration, and it is qualified in a DIN EN ISO/IEC 17025 accredited laboratory.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzoic Acid |
| CAS | 65-85-0 |
| Smeltepunkt | 121°C to 123°C |
| Kogepunkt | 249°C/1013 hPa |
| Tæthed | 1.321 g/cm3 at 20°C |
| Mængde | 60 g |
| MDL nummer | MFCD00002398 |
| Synonym | Benzoic acid, Phenylformic acid, Benzene carboxylic acid, Benzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 122.12 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?