Få mere at vide
Benzoic Acid Standard, For Elementary Analysis, MilliporeSigma™
Artikelnummer. 15853830
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
15853830 5 g
1 options
Artikelnummer. 15853830 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1001340005
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-01-2027
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzoic Acid Standard
CAS 65-85-0
Udseende White solid
Mængde 5 g
Tændingspunkt 570°C
Lugt Characteristic odor
Emballage Glass bottle
Fysisk form Solid
Molekylær formel C7H6O2
Damptryk 0.001 hPa at 20°C
Synonym benzenecarboxylic acid, dracylic acid, benzeneformic acid, carboxybenzene, phenylformic acid, benzenemethanoic acid, phenylcarboxylic acid, retardex, benzoesaeure gk, benzoesaeure gv
InChI nøgle WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(=O)O
IUPAC navn benzoic acid
Molekylvægt (g/mol) 122.123
PubChem CID 243
ChEBI CHEBI:30746
Formel vægt 122.12