Få mere at vide
Benzoesyre, natriumsalt, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3734340 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 kg
5 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
Artikelnummer. 10467540
Brand: Thermo Scientific Acros 148980010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 532-32-1 | C7H5NaO2 | 144.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 532-32-1
Molekylær formel C7H5NaO2
Molekylvægt (g/mol) 144.11
MDL nummer MFCD00012463
InChI nøgle WXMKPNITSTVMEF-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium benzoate, benzoic acid, sodium salt, benzoic acid sodium salt, sobenate, antimol, benzoate sodium, benzoate of soda, benzoate, sodium, natrium benzoicum, caswell no. 746
PubChem CID 517055
IUPAC navn natrium;benzoat
SMIL [Na+].[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium benzoate
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Farve Hvid
Analyseprocentområde 99+%
Lineær formel C6H5CO2Na
Beilstein 09, 92
Fieser 01,1044; 02,377
Merck Index 15, 8718
Formel vægt 144.11
Procent renhed ≥99.0% (on dried substance)
Grad Ekstra ren
Mængde 1 kg
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Plastflaske
Fysisk form Krystaller, granulat, flager eller krystallinsk pulver