Få mere at vide
Natriumbenzoat, 99+%, ekstra rent
Artikelnummer. 10467540 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10467540 1 kg Plastflaske 1kg
10063903 5 kg Plast tromle 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10467540 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 148980010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    350.75 DKK
    315.65 DKK / 1kg
    Spare 35.10 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
CAS: 532-32-1 | C7H5NaO2 | 144,11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 532-32-1
Molekylær formel C7H5NaO2
Molekylvægt (g/mol) 144.11
MDL nummer MFCD00012463
InChI nøgle WXMKPNITSTVMEF-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium benzoate, benzoic acid, sodium salt, benzoic acid sodium salt, sobenate, antimol, benzoate sodium, benzoate of soda, benzoate, sodium, natrium benzoicum, caswell no. 746
PubChem CID 517055
IUPAC navn natrium;benzoat
SMIL [Na+].[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium benzoate
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Farve Hvid
Mængde 1 kg
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Plastflaske
Fysisk form Krystaller, granulat, flager eller krystallinsk pulver
Analyseprocentområde 99+%
Lineær formel C6H5CO2Na
Beilstein 09, 92
Fieser 01,1044; 02,377
Merck Index 15, 8718
Formel vægt 144.11
Procent renhed ≥99,0% (på tørret stof)
Grad Ekstra ren