Få mere at vide
Benzoic Acid, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzoic Acid |
| Smeltepunkt | 121°C to 123°C |
| Kogepunkt | 249°C/1013 hPa |
| Tæthed | 1.321 g/cm3 at 20°C |
| Mængde | 1 kg |
| MDL nummer | MFCD00002398 |
| Synonym | Benzoic acid, Phenylformic acid, Benzene carboxylic acid, Benzoic acid |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?