Få mere at vide
Benzoic Acid, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzoic Acid |
| Smeltepunkt | 121°C to 123°C |
| Kogepunkt | 249°C/1013 hPa |
| Tæthed | 1.321 g/cm3 at 20°C |
| Mængde | 1 kg |
| MDL nummer | MFCD00002398 |
| Synonym | Benzoic acid, Phenylformic acid, Benzene carboxylic acid, Benzoic acid |