Få mere at vide
Benzoiske Syre Methylester, TRC
Artikelnummer. 30343500
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30343500 1 g
1 options
Artikelnummer. 30343500 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB2039151G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzoic Acid Methyl Ester
CAS 93-58-3
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C8 H8 O2
Mængde 1 g
Synonym Clorius, Methyl benzenecarboxylate, Methyl benzoate, NSC 9394, Niobe oil, Benzoic acid-methyl ester, Benzoic acid methyl ester
InChI formel InChI=1S/C8H8O2/c1-10-8(9)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
SMIL COC(=O)c1ccccc1
IUPAC navn Methylbenzoat
Molekylvægt (g/mol) 136.15
Formel vægt 136.0524
Procent renhed >95