Få mere at vide
Benzoesyre smeltepunkt standard, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 13592100 Shop alle Reagecon produkter
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. 13592100
Brand: Reagecon RMP122
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Emballage 1g
Mængde 1 g
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • MELTING POINT STANDARD BENZOIC ACID 121 to 123°C
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H372-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.