Få mere at vide
Benzoic acid, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 16635813 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16635813 100 g
16645813 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 16635813 Leverandør Honeywell Fluka Leverandørnr. 33047H100G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99.9% (alkalimetric)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 65-85-0
PubChem CID 243
ChEBI CHEBI:30746
Tekniske data
Udseende Complying
Procent renhed 99.9% (min.)
Grad Reagent Pharmacopeia Acids
Mængde 100 g
Emballage Plastic Bottle
Fysisk form Powder