Få mere at vide
Benzoic Acid-d5, TRC
Artikelnummer. 30334119
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30334119 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30334119 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB203902100MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzoic acid-d5
CAS 1079-02-3
Molekylær formel C7 2H5 H O2
Mængde 100 mg
Synonym Benzoic-2,3,4,5,6-d5 acid, Benzoic-d5 acid (6CI,7CI,8CI,9CI), 2,3,4,5,6-Pentadeuteriobenzoic acid, Benzoic acid-d5, Pentadeuteriobenzoic acid, Benzoic Acid D5 (Phenyl D5), Benzoic acid D5 (phenyl D5)
InChI formel InChI=1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)/i1D,2D,3D,4D,5D
SMIL [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)O)c([2H])c1[2H]
IUPAC navn 2,3,4,5,6-pentadeuteriobenzoic acid
Molekylvægt (g/mol) 127.15
Formel vægt 127.0682