Få mere at vide
Benzoic Acid-d5 Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzoic Acid-d5 Ethyl Ester |
| CAS | 54354-03-9 |
| Molekylær formel | C9H5D5O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Ethyl Benzenecarboxylate-d5, Ethyl Benzoate-d5, NSC 8884-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O2/c1-2-11-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3/i3D,4D,5D,6D,7D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCC)c([2H])c1[2H] |
| IUPAC navn | ethyl 2,3,4,5,6-pentadeuteriobenzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 155.21 |
| Formel vægt | 155.0995 |