Få mere at vide
Benzoesyre-benzylester 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30309087
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30309087 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30309087 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA10537700AL100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyl Benzoate
CAS 120-51-4
Analyt- eller komponentnavne Benzyl Benzoate
Forsendelsestilstand +20 °C
Molekylær formel C14 H12 O2
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Benzyl Benzoate, Benzoic acid, benzyl ester (6CI,8CI), Ascabin, Ascabiol, Benylate, Benzyl benzenecarboxylate, Benzyl phenylformate, Benzylets, Benzyloxy phenyl ketone, Colebenz, NSC 8081, Nicca Sunsolt LM 7EX, Novoscabin, Pelemol B66, Peruscabin, Phenylmethyl benzoate, Scabagen, Scabanca, Scabcare BB, Scabide, Scabiozon, Scobenol, Vanzoate, Venzonate
InChI formel InChI=1S/C14H12O2/c15-14(13-9-5-2-6-10-13)16-11-12-7-3-1-4-8-12/h1-10H,11H2
SMIL O=C(OCc1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC navn benzylbenzoat
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 212.24
Mængde 1 ml
Formel vægt 212,0837 g/mol