missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Benzoic Acid Acyl-b-D-glucuronide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzoic Acid Acyl-beta-D-glucuronide |
| CAS | 19237-53-7 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C13 H14 O8 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Benzoic Acid Acyl-β-D-glucuronide, Glucopyranuronic Acid 1-Benzoate, β-D-Glucopyranuronic Acid 1-Benzoate, Benzoic Acid glucuronide, Benzoic Acid β-D-glucuronide, Benzoyl Glucuronide, Benzoyl-β-D-glucuronide |
| InChI formel | InChI=1S/C13H14O8/c14-7-8(15)10(11(17)18)20-13(9(7)16)21-12(19)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7-10,13-16H,(H,17,18)/t7-,8-,9+,10-,13-/m0/s1 |
| SMIL | O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC(=O)c2ccccc2)O[C@@H]([C@H]1O)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S,3S,4S,5R,6S)-6-benzoyloxy-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 298.2455 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?