Få mere at vide
Benzoic Acid, ACS Reagent Grade, ≥99.5%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11480502 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
11480502 100 g
1 options
Artikelnummer. 11480502 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219141280
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzoic acid
Navn note Til ACS-analyse
CAS 65-85-0
Farve Hvid
Analyseprocentområde ≥99.5%
Molekylær formel C7H6O2
MDL nummer MFCD00002398
Synonym benzenecarboxylic acid, dracylic acid, benzeneformic acid, carboxybenzene, phenylformic acid, benzenemethanoic acid, phenylcarboxylic acid, retardex, benzoesaeure gk, benzoesaeure gv
InChI nøgle WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(=O)O
IUPAC navn benzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 122.123
PubChem CID 243
ChEBI CHEBI:30746
Formel vægt 122.12
Grad ACS
Tæthed 1,321 g/cm3 (ved 20 °C)
Mængde 100 g
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzoesyre, ACS
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H372-Forårsager organskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P330-Skyl munden.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.