Få mere at vide
Benzoesyre, ACS, 99,5% min
Artikelnummer. 11333288
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11333288 25 g 25g
11323288 100 g 100g
11343288 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11333288 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036230.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 65-85-0 | C7H6O2 | 122,123 g/mol
Benzoesyre er en vigtig forløber for fremstilling af mange andre organiske stoffer, dvs. benzoylchlorid, benylbenzoat, phenol, natriumbenzoat, benzylalkohol samt benzoatblødgøringsmidler såsom glycol-, diethylenglycol- og triethylenglycolestere. Benzoesyre og dens salte bruges som fødevarekonserveringsmidler. Det er involveret i gummipolymerisation som en aktivator og en retardant. Det er hovedbestanddelen af benzoinharpiks og er en bestanddel af Whitfields salve, som bruges til behandling af svampehudsygdomme såsom tinea, ringorm og fodsvamp. Det er meget udbredt i kosmetik, farvestoffer, plast og insektmidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 65-85-0
Molekylær formel C7H6O2
Molekylvægt (g/mol) 122.123
MDL nummer MFCD00002398
InChI nøgle WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenecarboxylic acid, dracylic acid, benzeneformic acid, carboxybenzene, phenylformic acid, benzenemethanoic acid, phenylcarboxylic acid, retardex, benzoesaeure gk, benzoesaeure gv
PubChem CID 243
ChEBI CHEBI:30746
IUPAC navn benzoesyre
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzoic acid
pH 2,5 til 3,5
Smeltepunkt 121 °C til 124 °C
Kogepunkt 249 °C
Farve Hvid
Tæthed 1.32 g/mL
Mængde 25 g
Flammepunkt 121 °C (250 °F)
Lugt Svag, karakteristisk
Fysisk form Krystallinsk
Beilstein 636131
Merck Index 14,1091
Opløselighedsinformation Opløselig i acetone, benzen, kloroform, alkohol, diethylether, hexan og flydende ammoniak. Let opløselig i vand.
Formel vægt 122.12
Procent renhed ≤99.5%
Grad ACS
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzoic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H372-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzoic acid