Få mere at vide
Benzoesyre, ACS, 99,5% min
Beskrivelse
Benzoesyre er en vigtig forløber for fremstilling af mange andre organiske stoffer, dvs. benzoylchlorid, benylbenzoat, phenol, natriumbenzoat, benzylalkohol samt benzoatblødgøringsmidler såsom glycol-, diethylenglycol- og triethylenglycolestere. Benzoesyre og dens salte bruges som fødevarekonserveringsmidler. Det er involveret i gummipolymerisation som en aktivator og en retardant. Det er hovedbestanddelen af benzoinharpiks og er en bestanddel af Whitfields salve, som bruges til behandling af svampehudsygdomme såsom tinea, ringorm og fodsvamp. Det er meget udbredt i kosmetik, farvestoffer, plast og insektmidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzoic acid |
| pH | 2,5 til 3,5 |
| Smeltepunkt | 121 °C til 124 °C |
| Kogepunkt | 249 °C |
| Farve | Hvid |
| Tæthed | 1.32 g/mL |
| Mængde | 100 g |
| Flammepunkt | 121 °C (250 °F) |
| Lugt | Svag, karakteristisk |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Benzoic acid
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- H315-Forårsager hudirritation.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H372-Forårsager organskader.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Benzoic acid