Få mere at vide
Benzoesyre, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7021650
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
Artikelnummer. 11457986
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A14062.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 65-85-0 | C7H6O2 | 122.123 g/mol
Benzoesyre er en vigtig forløber for fremstilling af mange andre organiske stoffer, dvs. benzoylchlorid, benylbenzoat, phenol, natriumbenzoat, benzylalkohol samt benzoatblødgøringsmidler såsom glycol-, diethylenglycol- og triethylenglycolestere. Benzoesyre og dens salte bruges som fødevarekonserveringsmidler. Det er involveret i gummipolymerisation som en aktivator og en retardant. Det er hovedbestanddelen af benzoinharpiks og er en bestanddel af Whitfields salve, som bruges til behandling af svampehudsygdomme såsom tinea, ringorm og fodsvamp. Det er meget udbredt i kosmetik, farvestoffer, plast og insektmidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Benzoesyre er en vigtig forløber for fremstilling af mange andre organiske stoffer, dvs. benzoylchlorid, benylbenzoat, phenol, natriumbenzoat, benzylalkohol samt benzoatblødgøringsmidler såsom glycol-, diethylenglycol- og triethylenglycolestere. Benzoesyre og dens salte bruges som fødevarekonserveringsmidler. Det er involveret i gummipolymerisation som en aktivator og en retardant. Det er hovedbestanddelen af benzoinharpiks og er en bestanddel af Whitfields salve, som bruges til behandling af svampehudsygdomme såsom tinea, ringorm og fodsvamp. Det er meget udbredt i kosmetik, farvestoffer, plast og insektmidler.
Opløselighed
Opløselig i acetone, benzen, chloroform, alkohol, diethylether, hexan og flydende ammoniak. Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, reduktionsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 65-85-0
Molekylær formel C7H6O2
Molekylvægt (g/mol) 122.123
MDL nummer MFCD00002398
InChI nøgle WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenecarboxylic acid, dracylic acid, benzeneformic acid, carboxybenzene, phenylformic acid, benzenemethanoic acid, phenylcarboxylic acid, retardex, benzoesaeure gk, benzoesaeure gv
PubChem CID 243
ChEBI CHEBI:30746
IUPAC navn benzoesyre
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzoic Acid
Smeltepunkt 121°C to 124°C
Kogepunkt 249°C
Analyseprocentområde 99%
Beilstein 636131
Merck Index 14,1091
Opløselighedsinformation Soluble in acetone,benzene,chloroform,alcohol,diethyl ether,hexane and liquid ammonia. Slightly soluble in water.
Formel vægt 122.12
Procent renhed 99%
Tæthed 1.32
Mængde 250 g
Flammepunkt 121°C (250°F)
Fysisk form Krystallinsk
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzoic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H372-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: benzoic acid