Få mere at vide
Benzoesyre, 99 %
Artikelnummer. 11447986
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11447986 1000 g 1000g
11457986 250 g 250g
11467986 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11447986 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14062.0B
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 65-85-0 | C7H6O2 | 122,123 g/mol
Benzoesyre er en vigtig forløber for fremstilling af mange andre organiske stoffer, dvs. benzoylchlorid, benylbenzoat, phenol, natriumbenzoat, benzylalkohol samt benzoatblødgøringsmidler såsom glycol-, diethylenglycol- og triethylenglycolestere. Benzoesyre og dens salte bruges som fødevarekonserveringsmidler. Det er involveret i gummipolymerisation som en aktivator og en retardant. Det er hovedbestanddelen af benzoinharpiks og er en bestanddel af Whitfields salve, som bruges til behandling af svampehudsygdomme såsom tinea, ringorm og fodsvamp. Det er meget udbredt i kosmetik, farvestoffer, plast og insektmidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed
Opløselig i acetone, benzen, chloroform, alkohol, diethylether, hexan og flydende ammoniak. Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, reduktionsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 65-85-0
Molekylær formel C7H6O2
Molekylvægt (g/mol) 122.123
MDL nummer MFCD00002398
InChI nøgle WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenecarboxylic acid, dracylic acid, benzeneformic acid, carboxybenzene, phenylformic acid, benzenemethanoic acid, phenylcarboxylic acid, retardex, benzoesaeure gk, benzoesaeure gv
PubChem CID 243
ChEBI CHEBI:30746
IUPAC navn benzoesyre
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzoic acid
pH 2,5 til 3,5
Smeltepunkt 121 °C til 124 °C
Kogepunkt 249 °C
Tæthed 1.32
Mængde 1000 g
Flammepunkt 121 °C (250 °F)
Lugt Svag, karakteristisk
Fysisk form Krystallinsk
Analyseprocentområde 99%
Beilstein 636131
Merck Index 14,1091
Opløselighedsinformation Opløselig i acetone, benzen, kloroform, alkohol, diethylether, hexan og flydende ammoniak. Let opløselig i vand.
Formel vægt 122.12
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzoic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.