Få mere at vide
Benzoic acid, 99.5%, for analysis
Artikelnummer. 10422801 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
Artikelnummer. 10422801
Brand: Thermo Scientific Acros 221800010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 65-85-0 | C7H6O2 | 122.123 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 65-85-0
Molekylær formel C7H6O2
Molekylvægt (g/mol) 122.123
MDL nummer MFCD00002398
InChI nøgle WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenecarboxylic acid, dracylic acid, benzeneformic acid, carboxybenzene, phenylformic acid, benzenemethanoic acid, phenylcarboxylic acid, retardex, benzoesaeure gk, benzoesaeure gv
PubChem CID 243
ChEBI CHEBI:30746
IUPAC navn benzoesyre
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzoic acid
Navn note For analysis
Smeltepunkt 121.0°C to 123.0°C
Kogepunkt 249.0°C
CAS min % 99.4
CAS Max % 100.0
Farve Hvid
Analyseprocentområde 99.5%
Lineær formel C6H5CO2H
Beilstein 09, 92
Fieser 01,49; 13,312
Merck Index 15, 1093
Opløselighedsinformation Solubility in water: 3g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, benzene, ether, chloroform,, ccl4, carbon disulfide and turpentine
Formel vægt 122.12
Procent renhed 99.5%
Grad Analyser
Mængde 1 kg
Flammepunkt 121°C
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Plastflaske
Fysisk form Fint krystallinsk pulver