Få mere at vide
Benzoic Acid-13C6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzoic acid ring-13C6 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1 |
| Formel vægt | 128.0569 |
| Procent renhed | >95% |