missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Benzoic-13C Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzoic-13C Acid |
| CAS | 3880-99-7 |
| Molekylær formel | C613CH6O2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Benzoic-carboxy-13C acid (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), Benzoic-13C acid, Benzoic-1'-13C acid, α-13C-Benzoic acid, Benzoic Acid-α-13C |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)/i7+1 |
| SMIL | C1=CC=C(C=C1)[13C](=O)O |
| IUPAC navn | benzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 123.11 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?