missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Benzoic-13C Acid, TRC

Artikelnummer. 30330124
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30330124 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30330124 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB203955100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Benzoic-13C Acid
CAS 3880-99-7
Molekylær formel C613CH6O2
Mængde 100 mg
Synonym Benzoic-carboxy-13C acid (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), Benzoic-13C acid, Benzoic-1'-13C acid, α-13C-Benzoic acid, Benzoic Acid-α-13C
InChI formel InChI=1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)/i7+1
SMIL C1=CC=C(C=C1)[13C](=O)O
IUPAC navn benzoic acid
Molekylvægt (g/mol) 123.11
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.