Få mere at vide
Benzohydroxaminsyre, 98%
Artikelnummer. 11428763
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11428763 10 g 10g
11384589 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11428763 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10509.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    638.82 DKK
    575.65 DKK / 10g
    Spare 63.17 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 495-18-1 | C7H7NO2 | 137,138 g/mol
Benzhydroxamsyre anvendes som precursor i syntesen af hidtil ukendte mono-anioniske og di-anioniske hydroxamato-komplekser ved at reagere med BiPh 3 og Bi(O(t)Bu) 3 , som har anti-bakteriel aktivitet mod helicobacter pylori. Det bruges til fotometrisk bestemmelse af spormængder af vanadium i legeret stål ved at fremstille blandet ligand vanadiumchelater med ammoniumthiocyanat. Det er også involveret i den palladiumkatalyserede syntese af benzisoxazoloner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Benzhydroxamsyre bruges som precursor i syntesen af
nye mono-anioniske og di-anioniske hydroxamato-komplekser ved at reagere med BiPh 3 og Bi(O(t)Bu) 3 , som har anti-bakteriel aktivitet mod helicobacter pylori. Det bruges til fotometrisk bestemmelse af spormængder af vanadium i legeret stål ved at fremstille blandet ligand vanadiumchelater med ammoniumthiocyanat. Det er også involveret i den palladiumkatalyserede syntese af benzisoxazoloner.
Opløselighed
Opløseligt i alkohol. Lidt opløseligt i ether. Uopløseligt i benzen.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 495-18-1
Molekylær formel C7H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 137.138
MDL nummer MFCD00002109
InChI nøgle VDEUYMSGMPQMIK-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzohydroxamic acid, benzhydroxamic acid, benzamide, n-hydroxy, benzohydroxamate, phenylhydroxamic acid, benzohyroxamate, hydroxylamine, n-benzoyl, benzoylhydroxamic acid, n-hydroxy-benzamide, benzenecarbohydroxamic acid
PubChem CID 10313
IUPAC navn N-hydroxybenzamid
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(=O)NO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzohydroxamic acid
Smeltepunkt ∼125 °C (dekomponering)
Mængde 10 g
Beilstein 1907585
Opløselighedsinformation Opløselig i alkohol. Let opløselig i æter. Uopløselig i benzen.
Formel vægt 137.14
Procent renhed 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzohydroxamic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzohydroxamic acid