Få mere at vide
Benzohydrazide, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzohydrazide |
| CAS | 613-94-5 |
| Molekylær formel | C7H8N2O |
| MDL nummer | MFCD00007596 |
| Mængde | 100 g |
| SMIL | O=C(NN)C1=CC=CC=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 136.15 |
| Procent renhed | 98% |