Få mere at vide
Benzoguanamin, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420711
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11420711 2500 g 2500g
11394589 100 g 100g
11410711 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11420711 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20157.0E
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 91-76-9 | C9H9N5 | 187.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 91-76-9
Molekylær formel C9H9N5
Molekylvægt (g/mol) 187.21
MDL nummer MFCD00023187
InChI nøgle GZVHEAJQGPRDLQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoguanamine, 2,4-diamino-6-phenyl-1,3,5-triazine, benzoguanimine, 1,3,5-triazine-2,4-diamine, 6-phenyl, usaf rh-5, 2,4-diamino-6-phenyl-s-triazine, 2-phenyl-4,6-diamino-s-triazine, 4,6-diamino-2-phenyl-s-triazine, benzoguanamine van, s-triazine, 2,4-diamino-6-phenyl
PubChem CID 7064
IUPAC navn 6-phenyl-1,3,5-triazin-2,4-diamin
SMIL NC1=NC(=NC(N)=N1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzoguanamine
Smeltepunkt 225°C to 228°C
Mængde 2500 g
Beilstein 153223
Merck Index 14,1089
Formel vægt 187.21
Procent renhed 99%