Få mere at vide
Benzofuroxan, TRC
Artikelnummer. 30331665
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30331665 5 g
1 options
Artikelnummer. 30331665 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB2036805G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzofuroxan
CAS 480-96-6
Molekylær formel C6H4N2O2
Mængde 5 g
Synonym Benzofurazan Oxide, Benzofurazan 1-Oxide, Benzofurazan N-Oxide, Benzofuroxan, Benzofuroxane, KIH 403, NSC 19930
InChI formel InChI=1S/C6H4N2O2/c9-8-6-4-2-1-3-5(6)7-10-8/h1-4H
SMIL [O-][n+]1onc2ccccc12
IUPAC navn 3-oxido-2,1,3-benzoxadiazol-3-ium
Molekylvægt (g/mol) 136.11