Få mere at vide
Benzofuroxan, 98%
Artikelnummer. 11368255
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11368255 10 g 10g
11378255 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11368255 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10144.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-08-2026
CAS: 480-96-6 | C6H4N2O2 | 136,11 g/mol
Benzofuroxan anvendes som oxidationsmiddel til fremstilling af 2-arylsubstituerede benzimidazoler, quinoxaliner og 1,4-bis(alkylamino)-9,10-anthracendioner. Det er også sagsøgt i syntesen af 1,2-dinitrosobenzen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Benzofuroxan anvendes som oxidationsmiddel til fremstilling af 2-arylsubstituerede benzimidazoler, quinoxaliner og 1,4-bis(alkylamino)-9,10-antracendioner. Det er også sagsøgt i syntesen af 1,2-dinitrosobenzen.
Opløselighed
Opløselig i methanol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 480-96-6
Molekylær formel C6H4N2O2
Molekylvægt (g/mol) 136.11
MDL nummer MFCD00005807
InChI nøgle OKEAMBAZBICIFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzofuroxan, benzofuroxane, benzofurazan 1-oxide, benzofurazan oxide, 2,1,3-benzoxadiazole 1-oxide, 2,1,3-benzoxadiazole, 1-oxide, benzofurazan, 1-oxide, 2,1,3-benzoxadiazol-1-ium-1-olate, benzo c 1,2,5-oxadiazol-1-ol, benzofurazan n-oxide
PubChem CID 68075
IUPAC navn 3-oxido-2,1,3-benzoxadiazol-3-ium
SMIL C1=CC2=NO[N+](=C2C=C1)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzofuroxan
Smeltepunkt 67°C to 71°C
Mængde 10 g
Beilstein 125112
Opløselighedsinformation Soluble in methanol. Insoluble in water.
Formel vægt 136.11
Procent renhed 98%