Få mere at vide
Benzofuroxan, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31006042
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
25g
500g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
31006042 500 g 500g
31001649 1 kg 1kg
30993819 100 g 100g
30990980 5 g 5g
30999616 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 31006042 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD115767500g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzofuroxan
CAS 480-96-6
Molekylær formel C6H4N2O2
MDL nummer MFCD00005807
Mængde 500 g
SMIL [O-][N+]1=C2C=CC=CC2=NO1
Molekylvægt (g/mol) 136.11
Procent renhed 98%