Få mere at vide
Benzofurazan, 97%
Artikelnummer. 11397636
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11397636 1 g 1g
11307646 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11397636 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11229.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 273-09-6 | C6H4N2O | 120,111 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 273-09-6
Molekylær formel C6H4N2O
Molekylvægt (g/mol) 120.111
MDL nummer MFCD00068064
InChI nøgle AWBOSXFRPFZLOP-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzofurazan, benzo c 1,2,5 oxadiazole, benzofurazane, 2,1,3-benzoxadiazol, benzo-2,1,3-oxadiazole, 2-oxa-1,3-diaza-2h-isoindene, 3,5-cyclohexadiene-1,2-dione, dioxime, furazan, pubchem22999, acmc-209gwb
PubChem CID 67501
IUPAC navn 2,1,3-benzoxadiazol
SMIL C1=CC2=NON=C2C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzofurazan
Smeltepunkt 52 °C til 55 °C
Kogepunkt 80 °C (20 mmHg)
Flammepunkt 76 °C (169 °F)
Mængde 1 g
Beilstein 112261
Formel vægt 120.11
Procent renhed 97%