Få mere at vide
Benzofurazan, 97%
Artikelnummer. 11307646
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11307646
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L11229.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 273-09-6 | C6H4N2O | 120.111 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 273-09-6
Molekylær formel C6H4N2O
Molekylvægt (g/mol) 120.111
MDL nummer MFCD00068064
InChI nøgle AWBOSXFRPFZLOP-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzofurazan, benzo c 1,2,5 oxadiazole, benzofurazane, 2,1,3-benzoxadiazol, benzo-2,1,3-oxadiazole, 2-oxa-1,3-diaza-2h-isoindene, 3,5-cyclohexadiene-1,2-dione, dioxime, furazan, pubchem22999, acmc-209gwb
PubChem CID 67501
IUPAC navn 2,1,3-benzoxadiazol
SMIL C1=CC2=NON=C2C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzofurazan
Smeltepunkt 52°C to 55°C
Kogepunkt 80°C (20 mmHg)
Flammepunkt 76°C (169°F)
Mængde 5 g
Beilstein 112261
Formel vægt 120.11
Procent renhed 97%