Få mere at vide
Benzofurazan-5-boronsyre pinacol ester, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11436660
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11436660 5 g 5g
15407755 250 mg 250mg
11426660 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11436660 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H29358.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1073355-14-2 | C12H15BN2O3 | 246.07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1073355-14-2
Molekylær formel C12H15BN2O3
Molekylvægt (g/mol) 246.07
MDL nummer MFCD09842717
InChI nøgle MQXANAGMQAYTMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzo c 1,2,5 oxadiazole, benzofurazan-5-boronic acid pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2,1,3-benzoxadiazole, benzofurazan-5-boronic acid, pinacol ester, benzo c 1,2,5 oxadiazole-5-boronic acid, pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzofurazan, benzo c 1,2,5 oxadiazole-5-boronic acid pinacol ester, 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2,1,3-benzoxadiazole, benzo c 1,2,5 oxadiazol-5-ylboronic acid pinacol ester, amtb001
PubChem CID 46738004
IUPAC navn 5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2,1,3-benzoxadiazol
SMIL CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC2=NON=C2C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzofurazan-5-boronic acid pinacol ester
Smeltepunkt 87°C to 88°C
Mængde 5 g
Formel vægt 246.07
Procent renhed 97%