Få mere at vide
Benzofurazan-4-sulfonyl chloride, 97%
Artikelnummer. 15480588
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Artikelnummer. 15480588
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H54275.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 114322-14-4 | C6H3ClN2O3S | 218.611 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 114322-14-4
Molekylær formel C6H3ClN2O3S
Molekylvægt (g/mol) 218.611
MDL nummer MFCD00068072
InChI nøgle SIYWVPMYOGMRDW-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzofurazan-4-sulfonyl chloride, benzofurazan-4-sulphonyl chloride, 2,1,3-benzoxadiazole-4-sulfonylchloride, benzo 1,2,5 oxadiazole-4-sulfonyl chloride, benzo c 1,2,5 oxadiazole-4-sulfonyl chloride, 2,1,3-benzoxadiazole-4-sulphonyl chloride, acmc-20echy, pubchem5461, 4-chlorosulphonylbenzofurazan, benzofurazan4-sulfonyl chloride
PubChem CID 2735446
IUPAC navn 2,1,3-benzoxadiazol-4-sulfonylchlorid
SMIL C1=CC2=NON=C2C(=C1)S(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzofurazan-4-sulfonyl chloride
Mængde 1 g
FN nummer UN3261
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 218.61
Procent renhed 97%